Documentos Principais
436550
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-ethyl-1,5-pentanediamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CH2)3C[(CH2)3CH3](C2H5)CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
186.34
Beilstein:
9261436
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
pb
269 °C/750 mmHg (lit.)
densidade
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CN)(CCC)CCCN
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)