Documentos Principais
436496
Sigma-Aldrich
N,N′-Dithiobisphthalimide
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H8N2O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
356.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
pf
225-229 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(SSN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
Embalagem
Packaged in glass bottles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)