Documentos Principais
436461
Sigma-Aldrich
Trimethyl cis,cis-1,3,5-tripropyl-1,3,5-cyclohexanetricarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H36O6
Número CAS:
Peso molecular:
384.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
114-116 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC[C@]1(C[C@@](CCC)(C[C@@](CCC)(C1)C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)