Documentos Principais
436208
Sigma-Aldrich
Vinyl stearate
contains 20 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Sinônimo(s):
Vinyl octadecanoate, Vinyl stearate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)16CO2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
310.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
Formulário
solid
contém
20 ppm MEHQ as inhibitor
p.e.
385 °C (lit.)
pf
35-37 °C (lit.)
densidade
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h4H,2-3,5-19H2,1H3
chave InChI
AFSIMBWBBOJPJG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Eunae Cho et al.
Scientific reports, 6, 23740-23740 (2016-03-30)
Amphiphilic cyclodextrins have been synthesized with self-acylating reaction using vinyl esters in dimethylformamide. In the present study no base, catalyst, or enzyme was used, and the structural analyses using thin layer chromatography, nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry show