435880
Lead(II) iodate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lead diiodate, Lead iodate (Pb(IO3 )2 )
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
pf
300 °C (dec.) (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[PbH2++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.Pb/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
chave InChI
DRHWBADNSVQEGH-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges