Documentos Principais
43482
Sigma-Aldrich
Bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)tin oxide
~90%
Sinônimo(s):
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)tin oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H8F26OSn
Número CAS:
Peso molecular:
828.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
~90%
pf
92-94 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C8H4F13.O.Sn/c2*1-2-3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21;;/h2*1-2H2;;
chave InChI
VCPJPAQHWCNPKF-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)