Documentos Principais
434752
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-1-butene-co-1-hexene)
About This Item
Fórmula linear:
(CH2CH2)x[CH2CH(C2H5)]y[CH2CH[(CH2)3CH3]]Z
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
brilho
95.5 % , ASTM D 2457)
índice de fusão
3.5 g/10 min (190 °C/2.16kg)
contém
antioxidant (varying amounts)
potência de impacto
>1450 g/mil (ASTM D 1709, dart drop, F50)
pf
92 °C (lit.)
temperatura de transição
Tm 95 °C (DSC)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
~2.0
Alongamento
linear, ASTM D 882 - 350% (at break)
cadeia de caracteres SMILES
C=C.CCC=C.CCCCC=C
Aplicação
Mono- or multilayer co-extruded cast films. Packaging seal layers and laminated film.
propriedades físicas
Linear terpolymer.
Narrower molecular weight and composition distributions than obtained with conventional initiators. Good toughness and heat sealing properties.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)