Documentos Principais
434698
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-1-butene)
melt index 0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
About This Item
Fórmula linear:
(CH2CH2)x[CH2CH(C2H5)]y
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
índice de fusão
0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
contém
antioxidant (varying amounts)
dureza
30 (Shore D, ASTM 2240)
pf
60 °C
temperatura de transição
softening point 72 °C (Vicat, 200g, ASTM D 1525)
densidade
0.88 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
~2.0
Alongamento
ASTM D 412 - 620% (at break)
cadeia de caracteres SMILES
C=C.CCC=C
Aplicação
Additive for polyethylene and polypropylene used in injection, extrusion and blow molding.
Características e benefícios
Linear copolymer.
Exhibits plastic and elastic properties. Low temperature impact modifier, high clarity, reduces stress cracking and has low temperature heat sealability. Narrow molecular weight and composition distributions.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)