Documentos Principais
434094
Sigma-Aldrich
(2-Methylene-1,3-propanediyl)bis[trichlorosilane]
98%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH2SiCl3)2
Número CAS:
Peso molecular:
322.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
128-131 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CC(=C)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)