Documentos Principais
433772
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Sinônimo(s):
1,1-Dibenzyloxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dibenzyloxytrimethylamine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH(OCH2C6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
271.35
Beilstein:
2052397
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
pb
118-120 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)