Documentos Principais
433756
Sigma-Aldrich
Cesium permanganate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CsMnO4
Número CAS:
Peso molecular:
253.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
cadeia de caracteres SMILES
[Cs].O[Mn](=O)(=O)=O
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)