Documentos Principais
433454
Sigma-Aldrich
Barium metaborate monohydrate
97%
About This Item
Fórmula linear:
Ba(BO2)2·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
240.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)