Documentos Principais
43303
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,3-propanediamine hydrochloride
≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
N-Alloc-1,3-diaminopropane hydrochloride, Allyl N-(3-aminopropyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
194.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (AT)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H14N2O2.ClH/c1-2-6-11-7(10)9-5-3-4-8;/h2H,1,3-6,8H2,(H,9,10);1H
chave InChI
KNZVKXKPJJFXRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)