Documentos Principais
432091
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace rare earth metals basis
Sinônimo(s):
Praseodymium trifluoride
About This Item
Fórmula linear:
PrF3
Número CAS:
Peso molecular:
197.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.99% trace rare earth metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: praseodymium
cadeia de caracteres SMILES
F[Pr](F)F
InChI
1S/3FH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bangaru Subban et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 33(5), 885-890 (2018-06-15)
The luminescence properties of praseodymium (Pr3+ ) ion in potassium bromide (KBr) host have been investigated. The excitation bands observed in the region 220-300 nm are attributed to the transitions from 4f level to the 5d crystal field splitting levels of