Key Documents
43160
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-phenyl-2-oxazoline
≥97.0% (31P-NMR)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H22NOP
Número CAS:
Peso molecular:
407.44
Beilstein:
6156936
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (31P-NMR)
atividade óptica
[α]20/D +29.5±3°, c = 1% in chloroform
pf
89-93 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1OC(=N[C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H22NOP/c1-4-12-21(13-5-1)25-20-29-27(28-25)24-18-10-11-19-26(24)30(22-14-6-2-7-15-22)23-16-8-3-9-17-23/h1-19,25H,20H2/t25-/m1/s1
chave InChI
OKUTYUNUKKPYJS-RUZDIDTESA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)