43124
1-(Diphenylmethyl)piperazine
≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
1-Benzhydrylpiperazine
Ensaio
≥98.0% (NT)
Impurezas
≤5.0% water
cadeia de caracteres SMILES
C1CN(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2
chave InChI
NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?