Documentos
430897
Sigma-Aldrich
Rubidium formate
98%
Sinônimo(s):
Formic acid rubidium salt
About This Item
Fórmula linear:
HCO2Rb
Número CAS:
Peso molecular:
132.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
[Rb+].[H]C([O-])=O