Key Documents
429996
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,5-dichloroterephthalate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8Cl2O4
Número CAS:
Peso molecular:
263.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(Cl)c(cc1Cl)C(=O)OC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)