42995
trans-1,3-Diphenyl-2,3-epoxypropan-1-one
≥98.0%
Sinônimo(s):
trans-2-Benzoyl-3-phenyloxirane, trans-Benzalacetophenone oxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
pf
86-89 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C([C@H]1O[C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13(11-7-3-1-4-8-11)15-14(17-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H/t14-,15-/m1/s1
chave InChI
UQGMJZQVDNZRKT-HUUCEWRRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)