429856
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
99%
Sinônimo(s):
6-Fluoroanthranilonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
125-128 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
chave InChI
IQUNZGOZUJITBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used for the synthesis bis(4-oxoquinazolin-2-yl)pyridine and fluoro-containing quinazolin-4(1H)-ones.[4] It may be employed for the synthesis of the following novel huprines[5]:
- 12-amino-3-chloro-6,7,10,11-tetrahydro-9-isopropyl-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
- 9-allyl-12-amino-3-chloro-6,7,10,11-tetrahydro-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
- 12-amino-1-fluoro-6,7,10,11-tetrahydro-9-isopropyl-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
- 9-allyl-12-amino-1-fluoro-6,7,10,11-tetrahydro-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.