Documentos Principais
429600
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=NNHC6H3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
286.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
grau
environmental standard
Ensaio
99%
pf
239-241 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccccc2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H10N4O4/c18-16(19)11-6-7-12(13(8-11)17(20)21)15-14-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-9+
chave InChI
DZPRPFUXOZTWAJ-NTEUORMPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)