Key Documents
428574
Sigma-Aldrich
Dilithium tetrabromocuprate(II) solution
Sinônimo(s):
di-Lithium tetrabromocuprate(II)
About This Item
Fórmula linear:
Li2CuBr4
Número CAS:
Peso molecular:
397.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
pb
65-67 °C
densidade
0.911 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].Br[Cu--](Br)(Br)Br
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)