Documentos Principais
428531
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid
97%
Sinônimo(s):
5-(4-Chlorophenyl)-2-furancarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
222.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
198-201 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
chave InChI
XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid (5-(4-chlorophenyl)-2-furancarboxylic acid) is a 5-aryl-2-furancarboxylic acid. It has been synthesized by oxidation of the corresponding furaldehyde with silver nitrate and sodium hydroxide. It serves as an intermediate for the synthesis of 5-(5-aryl-2-furyl)-tetrazol-1-ylacetic acids, which are employed in the synthesis of semisynthetic cephalosporines.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Semisynthetic cephalosporines. I. An improved synthesis of 5-aryl-2-furancarboxylic acids.
Janda L and Voticky Z.
Chemical Papers, 38(4), 507-513 (1984)