Documentos Principais
428450
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C6H2CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
166.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
p.e.
120 °C/5 mmHg (lit.)
pf
46-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(CS)c(C)c1
InChI
1S/C10H14S/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-5,11H,6H2,1-3H3
chave InChI
LJZYEPXPMRRXTA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan is an aromatic mercaptan derivative. Its physical properties like vapor pressure, density, freezing point, boiling point, refractive index and enthalpy of vaporization at boiling point has been determined.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Carl L. Yaws
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 292-292 (2015)
Carl L. Yaws
The Yaws Handbook of Vapor Pressure: Antoine coefficients , 97-97 (2015)
Carl L. Yaws
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 582-582 (2014)