428213
Poly(ethylene-co-propylene)
average Mw ~28,700, average Mn ~9,100 (GPC vs. polyethylene stds.)
About This Item
peso molecular
average Mn ~9,100 (GPC vs. polyethylene stds.)
average Mw ~28,700
dureza
30 dmm (Penetrometer, ASTM D 5)
viscosidade
200 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
temperatura de transição
Tg −22 °C
softening point 135 °C (ring and ball, ASTM E 28)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=C.CC=C
InChI
1S/C3H6.C2H4/c1-3-2;1-2/h3H,1H2,2H3;1-2H2
chave InChI
HQQADJVZYDDRJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
forma física
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)