Documentos Principais
427756
Sigma-Aldrich
Boron sub-2,3-naphthalocyanine chloride
Dye content 75 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H18BClN6
Número CAS:
Peso molecular:
580.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 75%
pf
270-276 °C (lit.)
λmax
673 nm
cadeia de caracteres SMILES
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6cc7ccccc7cc6c(nc2c8cc9ccccc9cc38)n15)c%10cc%11ccccc%11cc4%10
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)