Key Documents
427101
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) iodide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.9%
About This Item
Fórmula linear:
NdI3
Número CAS:
Peso molecular:
524.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
anhydrous
Ensaio
99.9%
forma
beads
tamanho de partícula
−10 mesh
cadeia de caracteres SMILES
I[Nd](I)I
InChI
1S/3HI.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
DKSXWSAKLYQPQE-UHFFFAOYSA-K
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)