Documentos Principais
426695
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-methacrylic acid) sodium salt
melt index 3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
About This Item
Fórmula linear:
(CH2CH2)x[CH2C(CH3)(CO2R)]y, R = H or Na
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
índice de fusão
3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
impacto de tração
1,670 kJ/m2± (23°C)(ASTM D 1822S)
dureza
60 (Shore D)
temperatura de transição
softening point 78 °C (Vicat, ASTM D 1525-70)
Tm 81-96 °C (DTA)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C=C.CC(=C)C([O-])=O
Aplicação
Golf ball covers, auto rub strips, athletic shoe soles, ski boots and cosmetic packaging.
Características e benefícios
Excellent impact strength and optical properties. Foamable, abrasion and solvent resistant and exhibits adhesion to various materials.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)