Documentos Principais
426342
Sigma-Aldrich
3-tert-Butyladipic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCH2CH2CH[C(CH3)3]CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
202.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
112-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(CCC(O)=O)CC(O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
237.2 - 242.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
114 - 117 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)