Documentos
425648
Sigma-Aldrich
Trimethylgermanium iodide
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3GeI
Número CAS:
Peso molecular:
244.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pb
134 °C (lit.)
densidade
1.815 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Ge](C)(C)I
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter