Documentos
425613
Sigma-Aldrich
Triphenylgermanium bromide
95%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3GeBr
Número CAS:
Peso molecular:
383.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pf
134-136 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Ge](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3