Documentos
425494
Sigma-Aldrich
Boron-10B trifluoride diethyl etherate
99 atom % 10B
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2O · 10BF3
Número CAS:
Peso molecular:
141.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 10B
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
pb
126 °C (lit.)
densidade
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M-1
cadeia de caracteres SMILES
F[10B](F)F.CCOCC
InChI
1S/C4H10O.BF3/c1-3-5-4-2;2-1(3)4/h3-4H2,1-2H3;/i;1-1
chave InChI
KZMGYPLQYOPHEL-HCMAANCNSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.00 °C - closed cup