Documentos Principais
425036
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinônimo(s):
1-Naphthyl triflate
About This Item
Fórmula linear:
CF3SO3C10H7
Número CAS:
Peso molecular:
276.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
p.e.
97-98 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.405 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7F3O3S/c12-11(13,14)18(15,16)17-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
chave InChI
WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)