Documentos Principais
424234
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-1,3-diethyldialuminoxane solution
10 wt. % in toluene
About This Item
Fórmula linear:
{[C2H5Al(Cl)]2O}n
Número CAS:
Peso molecular:
198.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
concentração
10 wt. % in toluene
p.e.
111 °C
densidade
0.885 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC[Al](Cl)O[Al](Cl)CC
Embalagem
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)