Documentos Principais
424188
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-2′,4′,6′-trimethoxyacetophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)3C6H2COCF3
Número CAS:
Peso molecular:
264.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
p.e.
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
59-61 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)c(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)