Documentos Principais
423858
Sigma-Aldrich
Ethyl (6-amino-1,2,3,4-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-5-pyrimidinyl)carbamate
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
242.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
212-214 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)NC1=C(N)N(C)C(=O)N(C)C1=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)