Documentos Principais
423629
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline
99%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H(NO2)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
192.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
59-61 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(F)c(F)c(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3F3N2O2/c7-2-1-3(11(12)13)6(10)5(9)4(2)8/h1H,10H2
chave InChI
ILENVKAVEFKZSD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline is an aniline derivative. It is a building block used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)