Documentos Principais
42322
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidylester
≥95.0%
Sinônimo(s):
N-Succinimidyl 3-(bromomethyl)benzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10BrNO4
Número CAS:
Peso molecular:
312.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1cccc(c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10BrNO4/c13-7-8-2-1-3-9(6-8)12(17)18-14-10(15)4-5-11(14)16/h1-3,6H,4-5,7H2
chave InChI
BHXBPWLMEXGVCV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidylester is an ester derivative of benzoic acid. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Aplicação
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidyl ester may be used as hetero-bifunctional linker for the quaternisation of 5-(4-methoxyphenyl)2(4-pyridyl)oxazole and 2-(6-chromanyl)5(4-pyridyl)oxazole. These compounds are useful in the preparation of fluorescent stains.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Syntheses of reactive fluorescent stains derived from 5(2)-aryl-2(5)-(4-pyridyl)oxazoles and bifunctionally reactive linkers.
Litak PT and Kauffman JM.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31(2), 457-459 (1994)