Documentos Principais
423033
Sigma-Aldrich
N-(Phenoxycarbonyl)-L-valine methyl ester
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH(NHCO2C6H5)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
251.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]21/D −36°, c = 1 in ethanol
pf
58-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H](NC(=O)Oc1ccccc1)C(C)C
Embalagem
Packaged in glass bottles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)