422711
Acetone O-(benzyloxycarbonyl)oxime
98%
About This Item
Ensaio
98%
pf
46-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=N\OC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c1-9(2)12-15-11(13)14-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8H2,1-2H3
chave InChI
YAECLTQWHQOIQR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)