Documentos Principais
422568
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentonic acid γ-lactone 3,5-dibenzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H14F2O6
Número CAS:
Peso molecular:
376.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
atividade óptica
[α]25/D +62°, c = 1 in ethyl acetate
pf
117-119 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC1(F)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)OC1=O
Aplicação
Useful for the preparation of difluorinated pyrimidine nucleosides.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, 565-565 (1992)