422541
Ethyl 5-methylsalicylate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
pb
251 °C (lit.)
densidade
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(12)8-6-7(2)4-5-9(8)11/h4-6,11H,3H2,1-2H3
chave InChI
ZGYXABNSOOACGL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup