422436
Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4660 (lit.)
pb
76-78 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1=CCCC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7(8)6-4-2-3-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
chave InChI
VTYCAXIAUKEGBQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup