Key Documents
422401
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Cyclopentadien-1-ylidene)-1,3-dithiolane
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8S2
Número CAS:
Peso molecular:
168.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
95-98 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CSC(\S1)=C2/C=CC=C2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)