Documentos Principais
422134
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
Sinônimo(s):
Decamethylzirconocene dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H30Cl2Zr
Número CAS:
Peso molecular:
432.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zr]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)