Documentos Principais
421650
Sigma-Aldrich
(2S-cis)-(−)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid
97%
Sinônimo(s):
(2S,5S)-3,6-Dioxo-5-(phenylmethyl)-2-piperazineacetic acid, Cycloaspartylphenylalanine
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 985,00
1 G
R$ 2.958,00
R$ 985,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 985,00
1 G
R$ 2.958,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
262.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 985,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −9.0°, c = 0.9 in acetic acid
pf
270-272 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
InChI
1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
chave InChI
VNHJXYUDIBQDDX-UWVGGRQHSA-N
Descrição geral
(2S-cis)-(-)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid is a piperazine scaffold that can be used to construct biologically active compounds with therapeutic applications.
Aplicação
  • T cell lymphomatoid contact dermatitis: a challenging case and review of the literature.: This review includes discussions on 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one-induced contact dermatitis, providing valuable information for dermatological applications and safety assessments (Knackstedt and Zug, 2015).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Aspartame analytical standard
Supelco
47135
Aspartame
L-Phenylalanine from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
P5482
L-Phenylalanine
S Kaakkola et al.
Brain research bulletin, 32(6), 667-672 (1993-01-01)
The effects of two diketopiperazines, Cyclo (His-Pro) (CHP) and Cyclo (Asp-Phe) (CAP), on striatal extracellular levels of dopamine (DA), dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC), homovanillic acid (HVA), and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) were examined using in vivo microdialysis in anaesthetized rats. Treatment with