Documentos Principais
421588
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Formamidosuccinic anhydride
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5NO4
Número CAS:
Peso molecular:
143.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
90%
atividade óptica
[α]20/D −53°, c = 1 in acetic acid
pf
145-155 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=CN[C@H]1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H5NO4/c7-2-6-3-1-4(8)10-5(3)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
chave InChI
DFTMVZIUYVECNW-VKHMYHEASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)