Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
powder
pf
213-216 °C (lit.)
214-217 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2c(cccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O4/c13-11(14)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12(15)16/h1-6H
chave InChI
ZUTCJXFCHHDFJS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves