Documentos Principais
421251
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxy-5-ethylpyrimidine
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
140.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
99%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1c(O)ncnc1O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)