421235
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
98%
Sinônimo(s):
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.587 (lit.)
pb
277 °C (lit.)
densidade
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CN(CCN1)c2ncccn2
InChI
1S/C8H12N4/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12/h1-3,9H,4-7H2
chave InChI
MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As derivatization reagent for the carboxyl groups on peptides.
- Carboxy group derivatization during the spectrophotometric analysis of phosphopeptides.
- Starting reagent for the synthesis of 3-{(4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl)methyl}-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine.
- Synthesis of 3-phenyl-6-(4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl)pyridazin-4-ol.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter